AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
5 ml, 82 mm
Artikelnr. 231-0327
Anbieter:   VITLAB
Messschaufeln
Artikelnr. 231-0327
Anbieter:  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
5 ml, 82 mm
Preis
5,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    5 ml
  • Länge:
    82 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.