AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
2 ml, 60 mm
Artikelnr. 231-0326
Anbieter:   VITLAB
Messschaufeln
Artikelnr. 231-0326
Anbieter:  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
2 ml, 60 mm
Preis
5,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    2 ml
  • Länge:
    60 mm