Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,80 µm, 47 mm
Artikelnr. 611-1156
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSART11406-47-ACR_TDS_EN SART11407-47-ACN_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,80 µm
- Typ:130
- Bezeichnung:Grau mit weißem Gitternetz
- Seq:40
- Cat. No.:611-1156
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:-