AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
1000 ml, 141 mm, 109 mm, 100 ml
Artikelnr. 213-1609
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1609
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
1000 ml, 141 mm, 109 mm, 100 ml
Preis
197,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA, transparent, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    109 mm
  • Graduierungsintervall:
    100 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    141 mm
  • Seq:
    06