AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
100 ml, 72 mm, 50 mm, 20 ml
Artikelnr. 213-1604
Anbieter:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1604
Anbieter:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
100 ml, 72 mm, 50 mm, 20 ml
Preis
42,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA, transparent, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    72 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.