AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,65 µm, 47 mm
Artikelnr. 514-0575
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 514-0575
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,65 µm, 47 mm
Preis
149,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,65 µm
  • Typ:
    114
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitternetz
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    514-0575
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    130 ml/min (1 bar)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.