Doppelspatel, schmal
Starr, 250 mm, 11 mm
Artikelnr. RSGA830.250
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Starr
- Länge:250 mm
- Klingenbreite:11 mm