AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal | Avantor
Doppelspatel, schmal
Starr, 130 mm, 9 mm
Artikelnr. RSGA830.130
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, schmal
Artikelnr. RSGA830.130
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Starr, 130 mm, 9 mm
Preis
29,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Starr
  • Länge:
    130 mm
  • Klingenbreite:
    9 mm