AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
1500 ml, 350 mm
Artikelnr. 231-0204
Anbieter:   RSG
Schaufeln
Artikelnr. 231-0204
Anbieter:  RSG
Schaufeln
Schaufeln
1500 ml, 350 mm
Preis
41,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1500 ml
  • Länge:
    350 mm