Schaufeln
1000 ml, 320 mm
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Länge:320 mm