Schaufeln
450 ml, 250 mm
Artikelnr. 231-0202
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:450 ml
- Länge:250 mm