Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Rührstäbe

320 mm, 8 mm
Artikelnr. 442-4224
Anbieter:   RSG
Rührstäbe
Artikelnr. 442-4224
Anbieter:  RSG
Rührstäbe
Rührstäbe

320 mm, 8 mm

Preis
18,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    8 mm
  • Länge:
    320 mm
  • Seq:
    012