AuftragsverfolgungKontakt
Stative
Stative
With detachable legs, 160×210 mm
Artikelnr. 451-9109
Anbieter:   RSG
Stative
Artikelnr. 451-9109
Anbieter:  RSG
Stative
Stative
With detachable legs, 160×210 mm
Preis
54,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    160×210 mm
  • Bezeichnung:
    With detachable legs
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RSGA497.370
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - 78,80 €