AuftragsverfolgungKontakt
Stative
With detachable legs, 100×210 mm
  451-9107
 :   RSG
Stative
  451-9107
 :  RSG
Stative
Stative
With detachable legs, 100×210 mm
50,80 €
1 * 1 ST
Separable tripods made from stainless steel.
  • I-Ø×H:
    100×210 mm
  • Bezeichnung:
    With detachable legs
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • RSGA497.370
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    1 * 3 ST - 78,80 €