Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 220×142 mm, 1,47 kg
Artikelnr. RSGA459.220
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
- L×B:220×142 mm
- Gewicht:1,47 kg



