AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten, mit M10-Gewinde | Avantor
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatte mit Gummifüßen und M10-Gewinde, 210×130 mm, 1,6 kg
Artikelnr. 241-0240
Anbieter:   RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Artikelnr. 241-0240
Anbieter:  RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatte mit Gummifüßen und M10-Gewinde, 210×130 mm, 1,6 kg
Preis
114,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stativplatte mit Gummifüßen und M10-Gewinde
  • L×B:
    210×130 mm
  • Gewicht:
    1,6 kg