Drigalskispatel
165 mm, 30 mm
Catalog # 231-2185
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Für bakteriologische Anwendungen
- Auch als Rührer verwendbar
- Für die gleichmäßige Verteilung oder bessere Ausbreitung von Medien
Specifications
- Länge:165 mm
- Klingenbreite:30 mm