Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung, 160 mm
Artikelnr. RSGA283.160
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spezifikationen
- Ø int.:160 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung