Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung, 100 mm
Artikelnr. RSGA283.100
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spezifikationen
- Ø int.:100 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.