AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 100 mm
Catalog # 241-0322
Supplier:   RSG
Stativringe, schwer
Catalog # 241-0322
Supplier:  RSG
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 100 mm
Price
52,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifications
  • Ø int.:
    100 mm
  • Bezeichnung:
    Schwerer Stativring, mit Muffe