Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 70 mm
Artikelnr. 241-0321
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spezifikationen
- Ø int.:70 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Muffe