AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe, schwer | Avantor
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 50 mm
Artikelnr. 241-0320
Anbieter:   RSG
Stativringe, schwer
Artikelnr. 241-0320
Anbieter:  RSG
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 50 mm
Preis
48,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Spezifikationen
  • Ø int.:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Schwerer Stativring, mit Muffe