Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm), 100 mm
Artikelnr. RSGA280.100
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spezifikationen
- Ø int.:100 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm)