AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe, schwer | Avantor
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm), 50 mm
Artikelnr. 241-0317
Anbieter:   RSG
Stativringe, schwer
Artikelnr. 241-0317
Anbieter:  RSG
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm), 50 mm
Preis
27,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Spezifikationen
  • Ø int.:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.