Labormesser
Dünne Klinge, 90 mm
Artikelnr. 233-0146
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Keramik-Labormesser haben extrem harte Klingen, die chemikalien-, bruch- und korrosionsbeständig sind.
- Anti-magnetisch und leicht
- Spülmaschinenfest
- Lang anhaltende Schärfe
Spezifikationen
- Typ:Dünne Klinge
- Seq:01
- Klingen:90 mm