AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Artikelnr. 213-1040
Anbieter:   RSG
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-1040
Anbieter:  RSG
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Preis
676,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    180 mm
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    210 mm
  • Seq:
    07