Messbecher mit Griff
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Artikelnr. 213-1039
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
- Gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Spezifikationen
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:06