AuftragsverfolgungKontakt
Analysensiebe, 200×50 mm | Avantor
Analysensiebe, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 1,70 mm
Artikelnr. 510-4549
Anbieter:   Retsch GmbH
Analysensiebe, 200×50 mm
Artikelnr. 510-4549
Anbieter:  Retsch GmbH
Analysensiebe, 200×50 mm
Analysensiebe, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 1,70 mm
Preis
125,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Siebe aus hochlegiertem Edelstahl mit klarer und präziser Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur, erhältlich in drei Ausführungsvarianten, die für die anspruchsvolle Laboranalytik bestimmt sind. Die Siebe sind mit den vorhandenen Siebgeräten von Retsch kompatibel und lassen sich auch mit den meisten anderen Siebfabrikaten problemlos kombinieren.
  • Siebrahmen aus einem Stück hergestellt und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross-Kontaminationen
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung
  • Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturmes, 15% leichter als traditionelle Siebe
Spezielle Zertifikate auf Anforderung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Weitere Siebgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Other mesh sizes available on request.
Zertifizierung: ISO 3310-1:2001-09
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    200 mm
  • Maschenweite:
    1,70 mm
  • Höhe:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.