Stativfüße für Stativstäbe, Labomeca®
Stäbe 12-13 mm Ø
Artikelnr. 241-0137
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Aufbauelemente für LABOMECA® Stativaufbauten.
- Zur Befestigung von Stäben an Wand, Decke, Boden, Tischen, Regalen oder Möbel
- Mit Holzschrauben; Fixierung der Stativstäbe erfolgt über den LABOMECA® Sechskantschlüssel
Lieferumfang: Werden mit Holzschrauben geliefert.
Spezifikationen
- Für:Stäbe 12-13 mm Ø
- Seq:01