ContactUsLinkComponent
Drehschieberpumpe RE 8, Saugvermögen: 8,6 m xh, Motorleistung: 0,37 kW, Gewicht: 21,5 kg, B/T/H: 160x460x232 mm, Saugstutzen: DN 25 KF, Druckstutzen: DN 25 KF 1 * 1 ST
Artikelnr. 181-1113
Lieferant:  VACUUBRAND
Drehschieberpumpe RE 8, Saugvermögen: 8,6 m xh, Motorleistung: 0,37 kW, Gewicht: 21,5 kg, B/T/H: 160x460x232 mm, Saugstutzen: DN 25 KF, Druckstutzen: DN 25 KF 1 * 1 ST
Artikelnr. 181-1113
Lieferant:  VACUUBRAND
Frequently Bought Together