Kleinflansche KF, einschraubbar
Kleinflansche KF, einschraubbar, Außengewinde, DN 25, Edelstahl
Artikelnr. VACU20672102
Anbieter: VACUUBRAND
Springe zu:
Product Details & Documents
Kleinflansche aus Edelstahl mit Dichtring aus NBR.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
MB_KFEinschraubflansche
Technische Zeichnung
Spezifikationen
- Bezeichnung:Kleinflansche KF, einschraubbar, Außengewinde, DN 25
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Cat. No.:VACU20672102