Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Membranventile, VM-Serie
VM 25, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 25
  183-1152
 :   VACUUBRAND
Membranventile, VM-Serie
  183-1152
Membranventile, VM-Serie
Membranventile, VM-Serie
VM 25, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 25
647,00 €
1 * 1 ST
Ventile der VM-Serie sind handbetätigte Membranventile. Sie werden als Absperrventile, Belüftungsventile oder Handsteuerventile eingesetzt.
  • Materialien mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Hohe Leitfähigkeit, geringe Leckrate
  • Durchflussregelung möglich
  • Gasdicht gegen die Atmosphäre in beiden Richtungen
 :
 :
 :
 :
  • Bezeichnung:
    VM 25, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 25