Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Membranventile, VM-Serie
Membranventile, VM-Serie
VM 16, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 16
Artikelnr. 183-1151
Anbieter:   VACUUBRAND
Membranventile, VM-Serie
Artikelnr. 183-1151
Anbieter:  VACUUBRAND
Membranventile, VM-Serie
Membranventile, VM-Serie
VM 16, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 16
Preis
380,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ventile der VM-Serie sind handbetätigte Membranventile. Sie werden als Absperrventile, Belüftungsventile oder Handsteuerventile eingesetzt.
  • Materialien mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Hohe Leitfähigkeit, geringe Leckrate
  • Durchflussregelung möglich
  • Gasdicht gegen die Atmosphäre in beiden Richtungen
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VM 16, Edelstahl/PTFE, Kleinflansch DN 16