Gesichtsschutzschild
Anti-UV (UV 380), beschlagfrei, Celluloseacetat, 195×540 mm
Artikelnr. 111-0222
Anbieter: UVEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Leichte Gesichtsschutzschirme in robuster Kunststoffausführung und mit 1 mm starker Acetat-Schutzscheibe.
- Mit integrierter Stirnabdeckung
- Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
- Stufenlos einstellbarer Hochklappmechanismus
- Einfacher Scheibenaustausch
EN 166
Zertifizierung: EN 166, EN 170
Spezifikationen
- Typ:Anti-UV (UV 380), beschlagfrei
- L×B:195×540 mm
- Material:Celluloseacetat
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis