Filterpumpe
Wasserpumpe 5721, mit Rückschlagventil, Muffe G 1/2 nach Wasseroberteil, Außen-Ø: 21,0 mm (245 g)
181-0119
Filterpumpe, messing, vernickelt.
- Stabil und robust
- Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
- Mit oder ohne Rückschlagventil
- Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
- Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
- Bezeichnung:Wasserpumpe 5721, mit Rückschlagventil, Muffe G 1/2 nach Wasseroberteil, Außen-Ø: 21,0 mm (245 g)