Filterpumpe
Water pump 5700 (145 g), -
Artikelnr. 181-0116
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Filterpumpe, messing, vernickelt.
- Stabil und robust
- Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
- Mit oder ohne Rückschlagventil
- Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
- Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
Spezifikationen
- Bezeichnung:Water pump 5700 (145 g)
- Anschluss:-