Präpariernadeln
Lanzette, 140 mm
Artikelnr. USBE5490
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Spezifikationen
- Form:Lanzette
- Länge:140 mm