Präpariernadeln
Gekrümmt, 140 mm
Artikelnr. USBE5480
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Spezifikationen
- Form:Gekrümmt
- Länge:140 mm