AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße
Dreifüße
140×220 mm
Artikelnr. 451-0094
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Dreifüße
Artikelnr. 451-0094
Dreifüße
Dreifüße
140×220 mm
Preis
16,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    140×220 mm
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.