AuftragsverfolgungKontakt
Evaporating dishes, flat form | Avantor
Evaporating dishes, flat form
175 ml, 30 mm, 100 mm
Artikelnr. USBE5012
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Evaporating dishes, flat form
Artikelnr. USBE5012
Evaporating dishes, flat form
Evaporating dishes, flat form
175 ml, 30 mm, 100 mm
Preis
24,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dishes made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    175 ml
  • Höhe:
    30 mm
  • Seq:
    01