AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
2500 ml, 410 mm
Artikelnr. USBE3727
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. USBE3727
Schaufeln
Schaufeln
2500 ml, 410 mm
Preis
37,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Länge:
    410 mm