AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
800 ml, 330 mm
Artikelnr. USBE3725
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. USBE3725
Schaufeln
Schaufeln
800 ml, 330 mm
Preis
19,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    800 ml
  • Länge:
    330 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.