AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
250 ml, 250 mm
Artikelnr. 231-0325
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. 231-0325
Schaufeln
Schaufeln
250 ml, 250 mm
Preis
7,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Länge:
    250 mm