AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
130 ml, 210 mm
Artikelnr. 231-0324
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. 231-0324
Schaufeln
Schaufeln
130 ml, 210 mm
Preis
5,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    130 ml
  • Länge:
    210 mm