AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
60 ml, 155 mm
Artikelnr. 231-0323
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. 231-0323
Schaufeln
Schaufeln
60 ml, 155 mm
Preis
3,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    60 ml
  • Länge:
    155 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.