AuftragsverfolgungKontakt
Pincettes | Avantor
Pincettes
Blunt, 160 mm
Artikelnr. 232-0090
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Pincettes
Artikelnr. 232-0090
Pincettes
Pincettes
Blunt, 160 mm
Preis
4,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. A large range of quality forceps for various laboratory applications, production applications etc.
  • Practical
  • Anti-magnetic
  • Resistant to corrosives
Spezifikationen
  • Typ:
    Blunt
  • Länge:
    160 mm