Stativringe mit Muffe
70 mm
Artikelnr. 241-0328
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
- Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
- Dreipunktauflage
- Messingschraube, vernickelt
Spezifikationen
- Ø int.:70 mm



