AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe mit Muffe
100 mm
  241-7526
Stativringe mit Muffe
  241-7526
Stativringe mit Muffe
Stativringe mit Muffe
100 mm
15,10 €
1 * 1 ST
Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Seq:
    02