Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe mit Muffe

Stativringe mit Muffe

70 mm
Catalog # 241-7525
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stativringe mit Muffe
Catalog # 241-7525
Stativringe mit Muffe
Stativringe mit Muffe

70 mm

Price
14,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stahl, verzinkt (8 mm Ø).

  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt
Specifications
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.