AuftragsverfolgungKontakt
Bürettenhalter
Bürettenhalter
2 Büretten
Artikelnr. 241-7462
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bürettenhalter
Artikelnr. 241-7462
Bürettenhalter
Bürettenhalter
2 Büretten
Preis
36,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminiumdruckguß. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
  • Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
  • Spannweite 0 - 20 mm
  • Mit Rollenhalterung
Spezifikationen
  • Für:
    2 Büretten